Learn More
4-Methyl-2-Pentanol, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10143290 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
5 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10143290 1 L Glasflasche 1 Liter
10685192 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10725041 500 mL Glasflasche -
10214720 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10155303 10 L Plastikeimer 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10143290 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 149380010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 108-11-2 | C6H14O | 102.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-11-2
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.18
MDL-Nummer MFCD00004550
InChI-Schlüssel WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 4-methyl, isobutylmethylcarbinol, 2-methyl-4-pentanol, methyl amyl alcohol, methyl isobutyl carbinol, mibc, 1,3-dimethylbutanol, 4-methylpentanol-2, isobutylmethylmethanol
PubChem CID 7910
IUPAC-Name 4-Methylpentan-2-ol
SMILES CC(C)CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-pentanol
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -90.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 132.0°C
Flammpunkt 41°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2CH(OH)CH3
Brechungsindex 1.4100 to 1.4120
Menge 1 L
Beilstein 01, 410
Relative Dichte 0.8
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L. Other solubilities: misscible with most common organic solvents
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit