Learn More
4-Methyl-2-Pentanol, TRC
Artikelnummer. 17930935
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
500 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17930935 50 mL 50 Milliliter
17922135 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17930935 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32475050ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-11-2
Summenformel C6 H14 O
Molekulargewicht (g/mol) 102.17
Synonym 4-Methyl-pentan-2-ol, 4-Methylpentan-2-ol, 2-Methyl-4-pentanol, (±)-4-Methyl-2-pentanol, 1,3-Dimethyl-1-butanol, 1,3-Dimethylbutyl alcohol, 2-Methyl-4-pentanol, 3-MIC, 4-Methyl-2-amyl alcohol, 4-Methyl-2-pentyl alcohol, Isobutylmethylcarbinol, Isobutylmethylmethanol, MAOH, MIBC, MIC, Methylisobutylcarbinol, NSC 9384, dl-Methylisobutylcarbinol
IUPAC-Name 4-Methylpentan-2-ol
SMILES CC(C)CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-4-pentanol
Menge 50 mL
InChI-Formel InChI=1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
Formelmasse 102.1045