Learn More
4-Methyl-2-Pentanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414713
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11414713 2500 mL 2500 Milliliter
11404713 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414713 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11618.0F
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100.161 g/mol
4-methyl-2-pentanone is used as a solvent for nitrocellulose, gums, resins, varnishes, paints, lacquers, nitrocellulose, certain polymers and as a denaturing agent. It acts as a precursor for the preparation of N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylene diamine (6PPD), which finds application as an antiozonant in tires. Its aqueous solution serves as a developer for PMMA electron beam lithography resist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methyl-2-Pentanon wird als Lösungsmittel für Nitrocellulose, Gummis, Harze, Lacke, Lacke, Nitrocellulose, bestimmte Polymere und als Denaturierungsmittel verwendet. Dient als Vorstufe für die Herstellung von N-(1,3-dimethylbutyl)-N′-phenyl-p-phenylendiamin (6 PPD), das als Antiozonant in Reifen Anwendung findet. Seine wässrige Lösung dient als Entwickler für den PMMA-Elektronenstrahllithographie-Widerstand.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Äther, Aceton, Benzol und Chloroform. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Basen. Vermeiden Sie Bedingungen wie Flammen und Funken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-10-1
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.161
MDL-Nummer MFCD00008938
InChI-Schlüssel NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC-Name 4-Methylpentan-2-on
SMILES CC(C)CC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-pentanone
Schmelzpunkt -84°C
Dichte 0.801
Siedepunkt 117°C to 118°C
Flammpunkt 13°C (55°F)
Geruch mild
Brechungsindex 1.396
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN1245
Beilstein 605399
Merck Index 14,5207
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ether,acetone,benzene and chloroform. Slightly miscible with water.
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methyl-2-pentanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methyl-2-pentanone