Learn More
4-Methyl-2-Pentanon, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10484801 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10484801 2.5 L 2.50 Liter
10087460 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10484801 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 8049.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.59 €
    176.13 € / 2.5 Liter
    Sparen 53.46 €
    23% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Übertrifft die ACS-Spezifikationen
Chemische Identifikatoren
CAS 108-10-1
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
MDL-Nummer MFCD00008938
InChI-Schlüssel NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methyl Isobutyl Ketone , Isobutyl Methyl Ketone , Methyl iso-Butyl Ketone
IUPAC-Name 4-Methylpentan-2-on
SMILES CC(C)CC(C)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt -84 °C
Farbe Max. 15 (APHA)
Aussehen Klar
Dichte 0,801 g/cm³ (20 °C)
Menge 2.5 L
Flammpunkt 16 °C
Verpackung Glasflasche
Rückstand nach Verdampfung Max 0,002%
Prozentgehaltsbereich mindestens 99 %
Wasser Max 0,1%
Siedepunkt 117,4 °C (1013 hPa)