Learn More
4-Methyl-2-pentenal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10165510 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10165510 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10005513 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10165510 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 298350250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5362-56-1 | C6H10O | 98.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5362-56-1
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.14
MDL-Nummer MFCD00800501
InChI-Schlüssel RIWPMNBTULNXOH-ONEGZZNKSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentenal, unii-sxg1guk91a, e-4-methyl-2-pentenal, sxg1guk91a, fema no. 3510, 2-pentenal, 4-methyl, 4-methylpent-2-enal, 4-methyl-2-penten-1-al, 2-pentenal, 4-methyl-, 2e, 2e-4-methylpent-2-enal
PubChem CID 5916154
IUPAC-Name (E)-4-Methylpent-2-enal
SMILES CC(C)C=CC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-pentenal
Azidität 15mg KOH/g max.
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8440g/mL
Siedepunkt 70.0°C (75.0 mmHg)
Flammpunkt 32°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(CH3)CH=CHCHO
Brechungsindex 1.4360 to 1.4440
Menge 25 mL
Relative Dichte 0.844
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,propylene glycol,essential,oils
Formelmasse 98.14
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit