Learn More
4-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-Carbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10763995
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10763995 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10021124 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10763995 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC18104DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 953408-85-0
Summenformel C11H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 187.198
MDL-Nummer MFCD11109318
InChI-Schlüssel NIYJTYPVRBYCEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-formyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-methyl-2-phenyloxazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 26343583
IUPAC-Name 4-Methyl-2-Phenyl-1,3-Oxazol-5-Carbaldehyd
SMILES CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-5-carbaldehyde
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 187.2
Reinheit (%) 95%