Learn More
4-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10526104
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10526104 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
10204964 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10526104 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC18101CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 91137-55-2
Summenformel C11H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 203.197
MDL-Nummer MFCD01566859
InChI-Schlüssel HRFYZRHGBICKAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-phenyloxazole-5-carboxylic acid, 5-oxazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl
PubChem CID 4176428
IUPAC-Name 4-Methyl-2-Phenyl-1,3-Oxazol-5-Carbonsäure
SMILES CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 203.2
Reinheit (%) 97%