Learn More
(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)-methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10710354
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10710354 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10036242 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10710354 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC29209DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 61291-91-6
Summenformel C11H11NOS
Molekulargewicht (g/mol) 205.275
MDL-Nummer MFCD01928782
InChI-Schlüssel JSIPFWSPCWZJIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenylthiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenyl-thiazol-5-yl-methanol, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methan-1-ol, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolemethanol, 5-hydroxymethyl-4-methyl-2-phenylthiazole
PubChem CID 736541
IUPAC-Name (4-Methyl-2-Phenyl-1,3-Thiazol-5-yl)-Methanol
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 205.28
Reinheit (%) 97%