Learn More
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10745673
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10745673 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10596993 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10745673 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB03749CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 33763-20-1
Summenformel C11H8NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 218.25
MDL-Nummer MFCD00141955
InChI-Schlüssel CRSMRBYEBHOYRM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008941, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxylic acid
PubChem CID 720957
IUPAC-Name 4-Methyl-2-Phenyl-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 219.26
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch