Learn More
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-sulfonylchlorid, technisch, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10641275
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10641275 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10041222 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10337734 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10641275 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC29203CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 690632-88-3
Summenformel C10H8ClNO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 273.749
InChI-Schlüssel NGDQQLAVJWUYSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-phenylthiazole-5-sulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonylchloride
PubChem CID 2795490
IUPAC-Name 4-Methyl-2-Phenyl-1,3-Thiazol-5-Sulfonylchlorid
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 273.76
Reinheit (%) 95%