Learn More
4-Methyl-2-phenyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3075664
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10005722 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10695433 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
11316835 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10005722
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC29239CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 690632-24-7
Summenformel C16H20BNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 301.21
MDL-Nummer MFCD05865106
InChI-Schlüssel QJROOQWDMKQWEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole
PubChem CID 2795497
IUPAC-Name 4-Methyl-2-Phenyl-5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-1,3-Thiazol
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-phenyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 301.22
Reinheit (%) 97%