Learn More
(4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl)methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10437422
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10437422 1 g -
10437232 250 mg 250 Milligramm
10220275 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10437422 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC20209DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 342405-27-0
Summenformel C12H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 200.241
MDL-Nummer MFCD02682074
InChI-Schlüssel LXJHDOHHZSZIMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl methanol, 5-pyrimidinemethanol,4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 2776512
IUPAC-Name (4-Methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl)methanol
SMILES CC1=NC(=NC=C1CO)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl)methanol
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) 95%