Learn More
4-Methyl-2-phenylthiazol-5-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490768
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490768 1 g 1 Gramm
15471246 250 mg 250 Milligramm
15400778 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490768 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54487.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 33763-20-1 | C11H8NO2S | 218.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33763-20-1
Summenformel C11H8NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 218.25
MDL-Nummer MFCD00141955
InChI-Schlüssel CRSMRBYEBHOYRM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008941, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxylic acid
PubChem CID 720957
IUPAC-Name 4-Methyl-2-Phenyl-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt 202°C to 206°C
Menge 1 g
Formelmasse 219.26
Reinheit (%) 97%