Learn More
4-Methyl-2-pyrid-3-yl-1,3-thiazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10632675
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10632675 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10306814 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10632675 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC74104CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 958443-39-5
Summenformel C10H8N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 204.247
MDL-Nummer MFCD12198119
InChI-Schlüssel KHHZRQVJLBGSNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pyridin-3-yl thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-pyrid-3-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-pyridin-3-yl-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-3-pyridyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 43811058
IUPAC-Name 4-Methyl-2-Pyridin-3-yl-1,3-Thiazol-5-Carbaldehyd
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CN=CC=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-pyrid-3-yl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 204.25
Reinheit (%) 97%