Learn More
(4-Methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazol-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3586536
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10597654
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC58609CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 886851-57-6
Summenformel C10H10N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 206.26
MDL-Nummer MFCD09817497
InChI-Schlüssel WSBUFMYJALKFHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pyridin-4-yl thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole, 5-thiazolemethanol,4-methyl-2-4-pyridinyl, 4-methyl-2-4-pyridyl-1,3-thiazol-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 20110144
SMILES CC1=C(CO)SC(=N1)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Methyl-2-pyrid-4-yl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name [4-Methyl-2-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazol-5-yl]methanol
Formelmasse 206.27
Reinheit (%) 97%