Learn More
4-Methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazol-5-carbonylchlorid Hydrochlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10758465
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10758465 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10420574 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10758465 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC58652CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 953408-88-3
Summenformel C10H8Cl2N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 275.147
MDL-Nummer MFCD09879910
InChI-Schlüssel XERFFSPGBNKEDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pyrid-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 4-methyl-2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1, 5-thiazolecarbonylchloride, 4-methyl-2-4-pyridinyl-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 24229588
IUPAC-Name 4-Methyl-2-Pyridin-4-yl-1,3-Thiazol-5-Carbonylchlorid;Hydrochlorid
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=NC=C2)C(=O)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-pyrid-4-yl-1, 3-thiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 275.16
Reinheit (%) 90%