Learn More
(4-Methyl-2-Thienyl)Methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10761104
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10761104 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10177522 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10761104 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC30613CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 104163-39-5
Summenformel C6H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 127.205
MDL-Nummer MFCD06657973
InChI-Schlüssel CKQHNKAVFNDGMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthiophen-2-yl methanamine, 4-methyl-2-thienyl methylamine, 2-thiophenemethanamine,4-methyl, 2-aminomethyl-4-methylthiophene, 4-methyl-2-aminomethyl thiophene, 4-methylthien-2-yl methylamine, 2-thiophenemethanamine, 4-methyl, 1-4-methylthiophen-2-yl methanamine, acmc-1cfbo, 4-methyl-2-thiophenemethanamine
PubChem CID 2795528
IUPAC-Name (4-Methylthiophen-2-yl)methanamin
SMILES CC1=CSC(=C1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Methyl-2-thienyl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 127.21
Reinheit (%) 97%