Learn More
4-Methyl-3,4-Dihydro-2H-Pyrido[3,2-b][1,4]Oxazin-7-Carbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10526894
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10526894 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10123364 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10526894 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC62004CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 921938-80-9
Summenformel C9H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.191
MDL-Nummer MFCD09817506
InChI-Schlüssel CVHLHSUUCRUZHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbaldehyde, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbaldehyde, pubchem16127, 3,4-dihydro-7-formyl-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 4-methyl-2h,3h,4h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbaldehyde, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine-7-carbaldehyde, 4-methyl-2,3-dihydropyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbaldehyde, 4-methyl-2,3-dihydropyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxaldehyde, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carboxaldehyde,3,4-dihydro-4-methyl, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxaldehyde
PubChem CID 24229647
IUPAC-Name 4-Methyl-2,3-Dihydropyrido[3,2-b][1,4]Oxazin-7-Carbaldehyd
SMILES CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)C=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbaldehyde
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) 95%