Learn More
4'-Methyl-3'-Nitroacetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337386
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11337386 5 g 5 Gramm
11347386 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11337386
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09372.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5333-27-7 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5333-27-7
Summenformel C9H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 179.175
MDL-Nummer MFCD00033858
InChI-Schlüssel YRBBMDOBWRUMEZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79246
IUPAC-Name 1-(4-Methyl-3-Nitrophenyl)ethanon
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Methyl-3'-nitroacetophenone
Schmelzpunkt 58°C to 62°C
Menge 5 g
Beilstein 1953352
Synonym 4'-methyl-3'-nitroacetophenone, 1-4-methyl-3-nitrophenyl ethanone, 4-methyl-3-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-methyl-3-nitrophenyl, 1-4-methyl-3-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone,1-4-methyl-3-nitrophenyl, 1-acetyl-4-methyl-3-nitrobenzene, pubchem3328, 3-nitro-4-methylacetophenon, ksc597m2h
Formelmasse 179.18
Reinheit (%) 99%