Learn More
4-Methyl-3-nitrobenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30335963
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335963 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335963 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB49530510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-3-nitrobenzoic Acid
CAS 96-98-0
Summenformel C8H7NO4
Menge 10 g
Synonym 3-Nitro-4-methylbenzoic Acid, 3-Nitro-p-toluic Acid, NSC 50659
InChI-Formel InChI=1S/C8H7NO4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O
IUPAC-Name 4-Methyl-3-nitrobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 181.15
Formelmasse 181.0375