Learn More
4-Methyl-5-vinylthiazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450327 100 g 100 Gramm
11430327 5 g 5 Gramm
11440327 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450327 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21719.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1759-28-0 | C6H7NS | 125.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1759-28-0
Summenformel C6H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 125.19
MDL-Nummer MFCD00005337
InChI-Schlüssel QUAMMXIRDIIGDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-5-vinylthiazole, thiazole, 5-ethenyl-4-methyl, 4-methyl-5-vinyl thiazole, 5-ethenyl-4-methylthiazole, thiazole, 4-methyl-5-vinyl, vinylsulfurol, vinyl sulfurol, fema no. 3313, 5-vinyl-4-methylthiazole, 4-methyl-5-vinyl-thiazole
PubChem CID 15654
IUPAC-Name 5-Ethenyl-4-Methyl-1,3-Thiazol
SMILES CC1=C(SC=N1)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-5-vinylthiazole
Schmelzpunkt -15°C
Dichte 1.095
Siedepunkt 67°C to 68°C (11 mmHg)
Flammpunkt 70°C (158°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.568
Menge 100 g
Beilstein 107867
Formelmasse 125.19
Reinheit (%) ≥98%