Learn More
4-Methyl-6-(2,4,4-Trimethylpentyl)-2H-pyran-2-on, TRC
Artikelnummer. 30481070
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481070 500 mg 500 Milligramm
30466506 1 g 1 Gramm
30464625 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30481070 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM331260500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50650-75-4
Summenformel C14 H22 O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.32
Synonym USP Piroctone Related Compound B, Piroctone USP Related Compound B
IUPAC-Name 4-Methyl-6-(2,4,4-Trimethylpentyl)Pyran-2-One
SMILES CC(CC1=CC(=CC(=O)O1)C)CC(C)(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2H-pyran-2-one
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H22O2/c1-10-6-12(16-13(15)8-10)7-11(2)9-14(3,4)5/h6,8,11H,7,9H2,1-5H3
Formelmasse 222.162