Learn More
4-Methylcholest-4-en-3-on, TRC
Artikelnummer. 30481795
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30481795 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30481795 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM305458100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-cholest-4-en-3-one
CAS 2041-92-1
Summenformel C11 H12 O5
Menge 100 mg
Synonym 4-Methylcholest-4-en-3-one, 4-Methyl-cholest-4-ene-3-one, NSC 123234
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O5/c1-6(12)10(13)7-4-8(15-2)11(14)9(5-7)16-3/h4-5,14H,1-3H3
SMILES COc1cc(cc(OC)c1O)C(=O)C(=O)C
IUPAC-Name 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propan-1,2-dion
Molekulargewicht (g/mol) 224.21
Formelmasse 224.068