Learn More
4-Methylhippursäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methyl Hippuric Acid |
| CAS | 27115-50-0 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C10 H11 N O3 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Glycine','N-(4-methylbenzoyl)-, Hippuric acid','p-methyl- (6CI,8CI), N-(4-Methylbenzoyl)glycine, (4-Methylbenzoylamino)acetic acid, 2-[(4-Methylbenzoyl)amino]acetic acid, 2-[(4-Methylphenyl)formamido]acetic acid, 4-Methylhippuric acid, N-(p-Methylbenzoyl)glycine, NSC 126814, [[(4-Methylphenyl)carbonyl]amino]acetic acid, p-Methylhippuric acid, p-Toluric acid, 4-Methyl hippuric acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H11NO3/c1-7-2-4-8(5-3-7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-[(4-methylbenzoyl)amino]essigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 193.2 |
| Mehr anzeigen |