missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-[methyl(phenyl)sulfamoyl]benzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15431596
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15431596 1 g 1 Gramm
15441596 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15431596 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54789.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2096336-05-7
Summenformel C13H14BNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 291.13
MDL-Nummer MFCD20265341
InChI-Schlüssel PUWVRBKKJNKHLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl phenyl sulfamoyl benzeneboronic acid
PubChem CID 73995963

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-[Methyl(phenyl)sulfamoyl]benzeneboronic acid
Menge 1 g
Formelmasse 291.13
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.