Learn More
4-[methyl(phenyl)sulfamoyl]benzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15441596
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15441596 250 mg 250 Milligramm
15431596 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15441596 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54789.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2096336-05-7
Summenformel C13H14BNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 291.13
MDL-Nummer MFCD20265341
InChI-Schlüssel PUWVRBKKJNKHLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl phenyl sulfamoyl benzeneboronic acid
PubChem CID 73995963
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[Methyl(phenyl)sulfamoyl]benzeneboronic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 291.13
Reinheit (%) 97%