Learn More
4'-Methylacetophenon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10636902 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10636902 250 g Glasflasche 250 Gramm
10215320 5 g Glasflasche 5 Gramm
10417710 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10636902 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 126182500
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 122-00-9 | C9H10O | 134.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-00-9
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
MDL-Nummer MFCD00008751
InChI-Schlüssel GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methylacetophenone, p-methylacetophenone, 1-p-tolyl ethanone, 1-p-tolylethanone, melilotal, 4-methylacetophenone, 4-acetyltoluene, 1-4-methylphenyl ethanone, methyl p-tolyl ketone, p-acetotoluene
PubChem CID 8500
IUPAC-Name 1-(4-Methylphenyl)Ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Methylacetophenone
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -19.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0050g/mL
Siedepunkt 226.0°C
Flammpunkt 92°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4COCH3
Brechungsindex 1.5320 to 1.5350
Menge 250 g
Beilstein 07, 307
Relative Dichte 1.005
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.37g/L (15°C)
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Methylacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /