Learn More
4'-Methylacetophenon, Mikromol™
Artikelnummer. 17921736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17921736 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17921736 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0344.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4'-Methylacetophenon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Methylacetophenone
CAS 122-00-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4'-Methylacetophenone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H10 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Ethanone, 1-(4-methylphenyl)-, Acetophenone, 4'-methyl- (8CI), 1-(4-Methylphenyl)ethanone, 1-(4-Methylphenyl)-1-ethanone, 1-(4-Tolyl)ethanone, 1-(p-Tolyl)ethan-1-one, 1-Acetyl-4-methylbenzene, 1-p-Tolylethanone, 4-Acetyltoluene, 4-Methyl-1-acetylbenzene, 4-Methylhypnone, 4-Methylphenyl methyl ketone, 4'-Methylacetophenone, Melilotal, Methyl 4-methylphenyl ketone, Methyl p-tolyl ketone, NSC 9401, p-Acetyltoluene, p-Methylacetophenone, p-Tolyl methyl ketone
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
SMILES CC(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC-Name 1-(4-Methylphenyl)Ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
Menge 100 mg
Formelmasse 134,0732 g/mol