Learn More
4-Methylbenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30467579
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30467579 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30467579 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2888452.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Tolualdehyde
CAS 104-87-0
Summenformel C8 H8 O
Menge 2.5 g
Synonym Benzaldehyde, 4-methyl-, p-Tolualdehyde (8CI), 4-Methylbenzaldehyde, 4-Tolualdehyde, NSC 2224, PTAL, p-Formyltoluene, p-Methylbenzaldehyde, p-Toluic aldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-6H,1H3
SMILES Cc1ccc(C=O)cc1
IUPAC-Name 4-Methylbenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 120.15
Formelmasse 120.0575