Learn More
4-Methylbenzolboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30470153
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30470153 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30470153 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2888601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 4-Methylbenzeneboronic Acid
CAS 5720-05-8
Summenformel C7H9BO2
Menge 1 g
Synonym Boronic acid, B-(4-methylphenyl)-Boronic acid, (4-methylphenyl)- (9CI), p-Tolueneboronic acid (7CI,8CI), (4-Methylphenyl)boronic acid, (p-Methylphenyl)boronic acid, 4-Tolueneboronic acid, 4-Tolylboronic acid, NSC 62870, p-Methylbenzeneboronic acid, p-Tolylboronic acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H9BO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)B(O)O
IUPAC-Name (4-Methylphenyl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 135.96
Formelmasse 136.0696
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.