Learn More
4-Methylbenzenesulfonic Acid Monohydrate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methylbenzenesulphonic Acid Hydrate |
| CAS | 6192-52-5 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C7 H8 O3 S . H2 O |
| Menge | 250 g |
| Synonym | 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, hydrate (1:1), Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate (9CI), p-Toluenesulfonic acid, monohydrate (8CI), 4-Methylbenzenesulfonic acid monohydrate, 4-Toluenesulfonic acid monohydrate, Tosic acid monohydrate, p-Toluenesulfonic acid monohydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2 |
| SMILES | O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-Name | 4-methylbenzenesulfonic acid;hydrate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 190.22 |
| Mehr anzeigen |