Learn More
4-Methylbenzolsulfonsäurehydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 17242894
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17242894 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17242894 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0598.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Methylbenzolsulfonsäurehydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylbenzenesulphonic Acid Hydrate
CAS 6192-52-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Methylbenzenesulphonic Acid Hydrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H8 O3 S . H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Lisinopril Dihydrate Imp. B (EP), Lisinopril Imp. B (EP), 4-Methylbenzene-sulphonic Acid Hydrate, Lisinopril Dihydrate Imp. B (EP) as Hydrate, Anastrozole Imp. F (EP) as Hydrate, Anastrozole Impurity F as Hydrate, Escitalopram Oxalate Impurity J as Hydrate, Lisinopril Dihydrate Impurity B as Hydrate, Sultamicillin Impurity B as Hydrate, Tizanidine Hydrochloride Impurity I as Hydrate, Escitalopram Impurity J as Hydrate, Lisinopril Impurity B as Hydrate, Tizanidine Impurity I as Hydrate
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
SMILES O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
IUPAC-Name 4-DimethylBenzolsulfonsäure;Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 190.22
Menge 100 mg
Formelmasse 190,03 g/mol