Learn More
4-Methylbenzylalkohol, TRC
Artikelnummer. 30473100
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473100 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473100 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM80100550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylbenzyl Alcohol
CAS 589-18-4
Summenformel C8 H10 O
Menge 50 g
Synonym 4-(Hydroxymethyl)toluene, 4-Methylbenzyl alcohol, p-Methylbenzyl alcohol, p-Tolylcarbinol
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5,9H,6H2,1H3
SMILES Cc1ccc(CO)cc1
IUPAC-Name p-Tolylmethanol
Molekulargewicht (g/mol) 122.16
Formelmasse 122.0732