Learn More
4-Methylbenzylbromid, TRC
Artikelnummer. 30479639
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30479639 5 g 5 Gramm
30471843 100 g 100 Gramm
30474617 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30479639 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2897355G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-81-4
Summenformel C8H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 185.06
Synonym alpha-Bromo-p-xylene, 1-(Bromomethyl)-4-methylbenzene, 4-(Bromomethyl)toluene, 4-Methylbenzyl Bromide, NSC 8050, p-(Bromomethyl)toluene, p-Methylbenzyl Bromide, p-Xylyl Bromide, p-Xylyl alpha-Bromide, alpha-Bromo-p-xylene, alpha-Bromo-p-xylol
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)-4-Methylbenzol
SMILES Cc1ccc(CBr)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylbenzyl Bromide
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H9Br/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Formelmasse 183.9888