missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Methylbenzylzyanid, TRC

Artikelnummer. 30480619
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30480619 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30480619 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3352702.5G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Methylbenzyl Cyanide
CAS 2947-61-7
Summenformel C9H9N
Menge 2.5 g
Synonym p-Tolylacetonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C9H9N/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3
SMILES CC1=CC=C(CC#N)C=C1
IUPAC-Name 2-(p-Tolyl)acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 131.17
Formelmasse 131.0735
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.