Learn More
4'-Methylbiphenyl-3-carboxylsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15448217
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15448217 1 g 1 Gramm
15458217 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448217 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51769.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147404-69-1
Summenformel C14H11O2
Molekulargewicht (g/mol) 211.24
MDL-Nummer MFCD00452725
InChI-Schlüssel APYJGQZXCGXMGB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4'-methylbiphenyl-3-carboxylic acid, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 3-4-methylphenyl benzoic acid, 4'-methyl-biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-methyl-3-biphenylcarboxylic acid, 4'-methyl 1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-3-carboxylicacid, 4'-methyl, pubchem9064, acmc-20aih3, amtda023
PubChem CID 2773978
IUPAC-Name 3-(4-methylphenyl)benzoesäure
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC(=C1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Methylbiphenyl-3-carboxylic acid
Menge 1 g
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) 95%