Learn More
4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyd, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447187
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15447187 250 mg 250 Milligramm
15437187 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447187 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34249.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 36393-42-7 | C14H12O | 196.249 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36393-42-7
Summenformel C14H12O
Molekulargewicht (g/mol) 196.249
MDL-Nummer MFCD02258938
InChI-Schlüssel BCINBWXQYBLSKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methylphenyl benzaldehyde, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, 4'-methylbiphenyl-4-carbaldehyde, 4'-methyl-4-formylbiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, 4'-methyl, 4'-methyl-biphenyl-4-carbaldehyde, 4'-methylbiphenyl-4-carboxaldehyde, 4'-methyl-biphenyl-4-carboxaldehyde, 4'-methyl 1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, pubchem10296
PubChem CID 1392762
IUPAC-Name 4-(4-Methylphenyl)benzaldehyd
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 108°C to 113°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 196.25
Reinheit (%) 96%