Learn More
Alfa Aesar™ 4-(Methylcarbamoyl)benzolboronsäure, 98%
Artikelnummer. 15429867
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15429867
Marke: Alfa Aesar™ H53090.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 121177-82-0
Summenformel C8H10BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 178.982
MDL-Nummer MFCD03788427
InChI-Schlüssel UWKSYZHFTGONHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-methylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-methylamino carbonyl phenyl, boronic acid,b-4-methylamino carbonyl phenyl, 4-methylamino carbonyl phenylboronic acid, 4-n-methylaminocarbonyl benzeneboronic acid, zlchem 836
PubChem CID 2773526
IUPAC-Name [4-(Methylcarbamoyl)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 166°C to 168°C
Menge 250 mg
Formelmasse 178.98
Reinheit (%) 98%