Learn More
4-Methylcatechol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371607
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11371607 25 g 25 Gramm
11381607 100 g 100 Gramm
11391607 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11371607
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04495.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 452-86-8 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Methylcatechol wird zur Synthese antimikrobieller, antioxidativer Substanzen verwendet. Es wirkt auch als wirksamer Inhibitor. Es kann zur Herstellung von 4-Bromo-5-Methyl-Pyrocatechol verwendet werden. Es erhöht den Gehalt an Wachstumsfaktor BDNF und die mRNA-Expression in kultivierten Gehirnzellen und im Rattenhirn in vivo.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Aceton, Äther und Alkohol.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel, starke Basen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 452-86-8
Summenformel C7H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.14
MDL-Nummer MFCD00002205
InChI-Schlüssel ZBCATMYQYDCTIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylcatechol, 3,4-dihydroxytoluene, homocatechol, 4-methyl-1,2-benzenediol, p-methylcatechol, 4-methylpyrocatechol, homopyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-methylbenzene, p-methylpyrocatechol, toluene-3,4-diol
PubChem CID 9958
ChEBI CHEBI:17254
IUPAC-Name 4-Methylpentan-1,2-diol
SMILES CC1=CC=C(O)C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylcatechol
Schmelzpunkt 67°C to 69°C
Siedepunkt 251°C
Flammpunkt 140°C (284°F)
Menge 25 g
Beilstein 636512
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,acetone,ether,and alcohol.
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 96%