Learn More
4-Methylzimtsäure, überwiegend trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400963
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11400963 5 g 5 Gramm
11410963 25 g 25 Gramm
11420963 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400963 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13337.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1866-39-3 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1866-39-3
Summenformel C10H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.188
MDL-Nummer MFCD00002697
InChI-Schlüssel RURHILYUWQEGOS-VOTSOKGWSA-N
Synonym 4-methylcinnamic acid, 3-p-tolyl acrylic acid, e-3-p-tolyl acrylic acid, p-methylcinnamic acid, p-methyl cinnamic acid, 2e-3-4-methylphenyl acrylic acid, 2e-3-4-methylphenyl prop-2-enoic acid, 4-methyl-cinnamic acid, e-3-4-methylphenyl-2-propenoic acid, 3-4-methylphenyl-2-propenoic acid
PubChem CID 731767
IUPAC-Name (E)-3-(4-Methylphenyl)prop-2-ensäure
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylcinnamic acid
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt 196°C to 200°C
Menge 5 g
Beilstein 1364327
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 99%