Learn More
4-Methylcyclohexanol, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492738
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11492738 50 mL 50 Milliliter
11402748 250 mL 250 Milliliter
11482738 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492738 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16734.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 589-91-3 | C7H14O | 114.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-Methylcyclohexanol wurde zur Untersuchung der Wirkung organischer Lösungsmittel auf Epoxidhydrolase verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (15 mg/ml bei 20 °C), Äther, Alkoholen und vielen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, sauren Anhydriden und sauren Chloriden fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 589-91-3
Summenformel C7H14O
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
MDL-Nummer MFCD00001449,MFCD00064171,MFCD00064170
InChI-Schlüssel MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylcyclohexanol, trans-4-methylcyclohexanol, cis-4-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl, 1-methyl-4-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, trans, methyl cyclohexanol, p-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, cis, trans 4-methyl cyclohexanol
PubChem CID 11524
IUPAC-Name 4-Methylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylcyclohexanol cis + trans
Namenshinweis cis + trans
Schmelzpunkt °C to 41°C
Dichte 0.915
Siedepunkt 171°C to 173°C
Flammpunkt 70°C (158°F)
Brechungsindex 1.458
Menge 50 mL
Beilstein 1445998
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (15mg/ml at 20°C),ether,alcohols,and many organic solvents.
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 98%