Learn More
4-Methylcyclohexanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10488150 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10488150
Marke: Thermo Scientific Acros 174260250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 589-92-4 | C7H12O | 112.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 589-92-4
Summenformel C7H12O
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
MDL-Nummer MFCD00001643
InChI-Schlüssel VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-methyl, 4-methyl-1-cyclohexanone, methyl-4 cyclohexanone-1, p-methyl cyclohexanone, methycyclohexanone, metylocykloheksanon, unii-0l1r78k79s, 4-methyl cyclohexanone, methyl-4 cyclohexanone-1 french
PubChem CID 11525
IUPAC-Name 4-Methylcyclohexan-1-on
SMILES CC1CCC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylcyclohexanone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -41°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9140g/mL
Siedepunkt 169°C to 171°C
Flammpunkt 40°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H9(=O)
Brechungsindex 1.4445 to 1.4465
Menge 25 g
Beilstein 07,18
Relative Dichte 0.914
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylcyclohexanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.