Learn More
4-Methylcyclohexanon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484584
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484584 25 g 25 Gramm
11494584 100 g 100 Gramm
11404594 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484584 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13186.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 589-92-4 | C7H12O | 112.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
4-Methylcyclohexanon wurde bei der Synthese des Pinguisan-Sesquiterpenoid-Acutifolone A in racemischer Form verwendet. Wird als Zwischenprodukte von CCNU verwendet und kann auch als Lösungsmittel eingesetzt werden.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 589-92-4
Summenformel C7H12O
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
MDL-Nummer MFCD00001643
InChI-Schlüssel VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-methyl, 4-methyl-1-cyclohexanone, methyl-4 cyclohexanone-1, p-methyl cyclohexanone, methycyclohexanone, metylocykloheksanon, unii-0l1r78k79s, 4-methyl cyclohexanone, methyl-4 cyclohexanone-1 french
PubChem CID 11525
IUPAC-Name 4-Methylcyclohexan-1-on
SMILES CC1CCC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylcyclohexanone
Schmelzpunkt -41°C
Siedepunkt 169°C to 171°C
Flammpunkt 48°C (118°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2297
Beilstein 506746
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) ≥98%