Learn More
4-Methylcyclohexanon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
4-Methylcyclohexanon wurde bei der Synthese des Pinguisan-Sesquiterpenoid-Acutifolone A in racemischer Form verwendet. Wird als Zwischenprodukte von CCNU verwendet und kann auch als Lösungsmittel eingesetzt werden.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methylcyclohexanone |
| Schmelzpunkt | -41°C |
| Dichte | 0.914 |
| Siedepunkt | 169°C to 171°C |
| Flammpunkt | 48°C (118°F) |
| Brechungsindex | 1.445 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN2297 |
| Beilstein | 506746 |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
| Mehr anzeigen |