Learn More
4-Methyldibenzothiophen, TRC
Artikelnummer. 17942135
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17942135 500 mg 500 Milligramm
17901405 1 g 1 Gramm
17933015 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17942135 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM299765500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7372-88-5
Summenformel C13 H10 S
Molekulargewicht (g/mol) 198.28
Synonym 4-MDBT, 4-Methyldibenzo[b,d]thiophene
IUPAC-Name 4-Methyldibenzothiophen
SMILES Cc1cccc2c3ccccc3sc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyldibenzothiophene
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H10S/c1-9-5-4-7-11-10-6-2-3-8-12(10)14-13(9)11/h2-8H,1H3
Formelmasse 198.0503
Reinheit (%) >95%