Learn More
4-Methylimidazole, TRC
Artikelnummer. 30138654
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
250 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138654 250 g 250 Gramm
30008752 25 g 25 Gramm
17933425 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138654 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM312990250G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 822-36-6
Summenformel C4 H6 N2
Molekulargewicht (g/mol) 82.1
Synonym 1H-Imidazole, 4-methyl- (9CI), Imidazole, 4(or 5)-methyl- (6CI,7CI), Imidazole, 4-methyl- (8CI), 4(5)-Methylimidazole, 4(or 5)-Methylimidazole, 4-Methyl-1H-imidazole, 4-Methylimidazole, 5-Methyl-1H-imidazole, 5-Methylimidazole, NSC 40744
IUPAC-Name 5-methyl-1H-imidazole
SMILES Cc1cnc[nH]1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylimidazol
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6N2/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
Formelmasse 82.0531