Learn More
4-Methylmorpholin N-Oxid, 50 Gew.% wässr. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Methylmorpholine N-oxide acts as a non-metallic catalyst for the cyanosilylation of ketones. It is also employed as a co-oxidant for Sharpless asymmetric dihydroxylation in ionic liquids. It serves as a solvent in the Lyocell process to produce tencel fiber. Further, it is used in the preparation of aldehydes from primary alcohols in the presence of tetrapropylammonium perruthenate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Methylmorpholin-N-Oxid wirkt als nichtmetallischer Katalysator für die Cyansilylierung von Ketonen. Wird auch als Co-Oxidationsmittel für die asymmetrische Sharpless-Dihydroxylierung in ionischen Flüssigkeiten eingesetzt. Dient als Lösungsmittel im Lyocell-Prozess zur Herstellung von Tencelfasern. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von Aldehyden aus primären Alkoholen bei Vorhandensein von Tetrapropylammoniumperruthenat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Ethanol, Aceton, Ether und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Chlorformiden.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methylmorpholine N-oxide |
| Namenshinweis | w/w aq. soln. |
| Schmelzpunkt | -20°C |
| Dichte | 1.14 |
| Siedepunkt | 118°C to 119°C |
| Prozentgehaltsbereich | 0.5 |
| Brechungsindex | 1.422 |
| Menge | 1000 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,methanol,ethanol,acetone,ethers and dimethylsulfoxide. |
| IUPAC-Name | 4-Methyl-4-oxidomorpholin-4-ium |
| Mehr anzeigen |