Learn More
4-Methylmorpholin-N-Oxid, 50 Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10735062 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10735062 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10823201 25 g Glasflasche 25 Gramm
10745062 100 g Glasflasche 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10735062
Marke: Thermo Scientific Acros 348270010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7529-22-8 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylmorpholine N-oxide
Namenshinweis 50 wt.% solution in water
CAS 7529-22-8, 7732-18-5
CAS Min. % 50.0, 48.0
CAS Max. % 52.0, 50.0
Schmelzpunkt -20.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1300g/mL
Siedepunkt 118.0°C to 119.0°C
Flammpunkt >100°C
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H11NO2
MDL-Nummer MFCD00005947
Menge 1 kg
Fieser 07,244
Merck Index 15, 6171
Relative Dichte 1.13
Synonym 4-methylmorpholine n-oxide, 4-methylmorpholine 4-oxide, n-methylmorpholine oxide, n-methylmorpholine n-oxide, morpholine, 4-methyl-, 4-oxide, 4-methylmorpholine-4-oxide, methyl morpholine oxide, n-methylmorpholine-n-oxide, nmo, unii-arc64pkj0f
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
InChI-Schlüssel LFTLOKWAGJYHHR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[N+]1([O-])CCOCC1
IUPAC-Name 4-Methyl-4-oxidomorpholin-4-ium
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
PubChem CID 82029
ChEBI CHEBI:52093
Formelmasse 117.15
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylmorpholine N-oxide, 50% wt.% solution in water
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.