Learn More
4-(Methylnitrosamino)-1-(3-Pyridyl)-1-Butanol, TRC
Artikelnummer. 30012790
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012790 5 mg 5 Milligramm
30008436 25 mg 25 Milligramm
30007300 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012790 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3257405MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 76014-81-8
Summenformel C10 H15 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 209.24
Synonym 3-Pyridinemethanol, α-[3-(methylnitrosoamino)propyl]-, α-[3-(Methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol, (±)-NNAL, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(Methylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)butan-1-ol, NNAL, Racemic 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, Racemic NNAL
IUPAC-Name N-(4-Hydroxy-4-Pyridin-3-Ylbutyl)-N-Methylnitro-Amine
SMILES CN(CCCC(O)c1cccnc1)N=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3
Formelmasse 209.1164
Reinheit (%) >95%