Learn More
4-Methyloctansäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435217
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11435217 25 g 25 Gramm
11425217 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435217 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22616.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.24 €
    141.65 € / 25 Gramm
    Sparen 23.59 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 54947-74-9 | C9H17O2 | 157.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54947-74-9
Summenformel C9H17O2
Molekulargewicht (g/mol) 157.23
MDL-Nummer MFCD00051938
InChI-Schlüssel LEGGANXCVQPIAI-MRVPVSSYSA-M
Synonym octanoic acid, 4-methyl, 4-methyl-octanoic acid, 4-methylcaprylic acid, +/--4-methyloctanoic acid, 4-methyl-n-octanoic acid, 4-methyl octanoic acid, octanoic acid, 4-methyl-, r, fema no. 3575, acmc-20mssw, acmc-20mssx
PubChem CID 62089
IUPAC-Name 4-Methyloctansäure
SMILES CCCC[C@@H](C)CCC([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Methyloctanoic acid
Dichte 0.91
Siedepunkt 272°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4335
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1755426
Formelmasse 158.24
Reinheit (%) 98%